175161
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione
98%
Sinonimo/i:
2,2-Dimethyl-6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-3,5-octanedione
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Impurezze
0.1% 4,4′-methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. eboll.
46-47 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H11F7O2/c1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17/h4H2,1-3H3
SQNZLBOJCWQLGQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53 °C - closed cup