Documenti fondamentali
17241
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-[(RS)-1-Ethoxyethoxy]-1-propanol
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Beilstein:
7566593
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D −18.5±1°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.420
Densità
0.951 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(C)O[C@H](C)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-9-7(3)10-6(2)5-8/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?/m1/s1
VLECUSKDVHMJKF-ULUSZKPHSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)