171441
Trifluoroiodomethane
99%
Sinonimo/i:
Iodotrifluoromethane, Perfluoromethyl iodide, Trifluoromethyl iodide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
P. eboll.
−22.5 °C (lit.)
Punto di fusione
<−78 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)I
InChI
1S/CF3I/c2-1(3,4)5
VPAYJEUHKVESSD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Compatible with the following:
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Articoli
In 2001, Professor William Dolbier, Jr., at the University of Florida reported1 an approach to nucleophilic trifluoromethylation based on the generation of a trifluoromethyl anion using CF3I in the presence of a powerful twoelectron reductant, tetrakis(dimethylamino)ethylene (TDAE)