Documenti
164496
Sigma-Aldrich
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol-OD
97 atom % D
Sinonimo/i:
2-(2-Ethoxyethoxy)ethan(ol-d)
About This Item
Formula condensata:
C2H5OCH2CH2OCH2CH2OD
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
97 atom % D
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
Densità
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OCCOCCOCC
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3/i7D
XXJWXESWEXIICW-WHRKIXHSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.00 °C - closed cup