W509043
Di(ethylene glycol) ethyl ether
≥99%
Sinonimo/i:
Diethylene glycol monoethyl ether, 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, CARBITOL™, Diethylene glycol ethyl ether, Ethyldiglycol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Densità del vapore
4.63 (vs air)
Tensione di vapore
0.12 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
1.2 %, 135 °F
23.5 %, 182 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. eboll.
202 °C (lit.)
Densità
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
faint
Stringa SMILE
CCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup