SML1151
Thiophene-4
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(Aminocarbonyl)-4-methyl-2-[(pentafluorobenzoyl)amino]-3-thiophenecarboxylic acid ethyl ester, TP4
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(C1=C(C)C(C(OCC)=O)=C(NC(C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)=O)S1)=O
InChI
1S/C16H11F5N2O4S/c1-3-27-16(26)5-4(2)12(13(22)24)28-15(5)23-14(25)6-7(17)9(19)11(21)10(20)8(6)18/h3H2,1-2H3,(H2,22,24)(H,23,25)
ANCBHJKEYPZCTE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3