163694
2,4,6-Tribromoaniline
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
P. eboll.
300 °C (lit.)
Punto di fusione
120-122 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble (cold)(lit.)
alcohol: soluble (hot)(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H4Br3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
GVPODVKBTHCGFU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges