Documenti fondamentali
D38405
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromoaniline
98%
Scegli un formato
100 G
158,20 €
158,20 €
Prezzo di listino226,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
158,20 €
About This Item
Formula condensata:
Br2C6H3NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.92
Beilstein:
2206653
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
158,20 €
Prezzo di listino226,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
crystals
Punto di fusione
78-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2
DYSRXWYRUJCNFI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4-Dibromoaniline can be used as:
  • A starting material to synthesize acetylenic amine by reacting with trimethylsilylacetylene, which is used as a ligand to prepare the bis-amido complex of Ti(IV).[1]
  • A substrate in the Pd-catalyzed ortho-selective cross-coupling reactions of dihaloarenes with Grignard reagents.[2]
  • A reactant to prepare dialkyl-substituted aminoaryl sulfides using a Grignard reagent.[3]
  • A starting material to synthesize substituted 2-mercapto benzimidazoles.[4]
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
2-Bromophenol 98%
Sigma-Aldrich
130915
2-Bromophenol
4-Bromoanisole ≥99.0%
Sigma-Aldrich
B56501
4-Bromoanisole
A facile one-pot preparation of alkyl aminoaryl sulfides for the synthesis of GW7647 as an agonist of peroxisome proliferator-activated receptor α
Ham J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(15), 5781-5784 (2006)
Copper (I)-catalyzed synthesis of substituted 2-mercapto benzimidazoles
Murru S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(5), 2217-2220 (2009)
DHTP Ligands for the Highly Ortho-Selective, Palladium-Catalyzed Cross-Coupling of Dihaloarenes with Grignard Reagents: A Conformational Approach for Catalyst Improvement
Ishikawa S and Manabe K
Angewandte Chemie (International Edition in English), 122(4), 784-787 (2010)
Synthesis and crystal structure of (η5-C5H5)2 Ti(NH (2, 4-(C CSiMe3) 2C6H3)) 2
Zhang L, et al.
Journal of Chemical Crystallography, 35(9), 673-677 (2005)