Documenti fondamentali
162515
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzyl alcohol
98%
Scegli un formato
25 G
31,50 €
31,50 €
Prezzo di listino45,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
31,50 €
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.13
Beilstein:
2079486
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
31,50 €
Prezzo di listino45,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.514 (lit.)
Densità
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
Stringa SMILE
OCc1ccccc1F
InChI
1S/C7H7FO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
QEHXDOJPVIHUDO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Fluorobenzyl alcohol undergoes oxidation using graphite oxide under ultrasonic irradiation to yield 2-fluorobenzaldehyde[1].
Applicazioni
2-Fluorobenzyl alcohol was used in Nafion-H catalyzed preparation of diphenylmethyl ethers of alcohols[2].
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nafion-catalyzed preparation of benzhydryl ethers.
Stanescu MA and Varma RS.
Tetrahedron Letters, 43(41), 7307-7309 (2002)
Graphite oxide: an efficient reagent for oxidation of alcohols under sonication.
Mirza-Aghayan M, et al.
Tetrahedron Letters, 53(37), 4962-4965 (2012)
Rianne E van Outersterp et al.
The Analyst, 145(18), 6162-6170 (2020-09-15)
Distinguishing positional isomers, such as compounds having different substitution patterns on an aromatic ring, presents a significant challenge for mass spectrometric analyses and is a frequently encountered difficulty in, for example, drug metabolism research. In contrast to mass spectrometry, IR
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is the boiling point of this product?
    1 risposta
    1. The boiling point of the product is 199 - 200 °C at 1013 hPa.
      Utile?
  2. What is the melting point and boiling point of this product?
    1 risposta
    1. The boiling point is 199 - 200 °C at 1013 hPa. Please see section 9 of the Safety Data Sheet for physical and chemical properties: https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/162515. This product is a liquid at room temperature. The melting/freezing point is not determined.