159913
Heptanophenone
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5077 (lit.)
P. ebollizione
155 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
17 °C (lit.)
Densità
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H18O/c1-2-3-4-8-11-13(14)12-9-6-5-7-10-12/h5-7,9-10H,2-4,8,11H2,1H3
UXMQORVHJMUQFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?