159263
(1-Ethoxyethylidene)malononitrile
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
90-92 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
nitrile
Stringa SMILE
CCO\C(C)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C7H8N2O/c1-3-10-6(2)7(4-8)5-9/h3H2,1-2H3
BOSVWXDDFBSSIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?