158828
2-Mercapto-4(3H)-quinazolinone
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
SC1=Nc2ccccc2C(=O)N1
InChI
1S/C8H6N2OS/c11-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(12)10-7/h1-4H,(H2,9,10,11,12)
PUPFOFVEHDNUJU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?