Documenti fondamentali
157651
Sigma-Aldrich
Sodium 2-chloroethanesulfonate monohydrate
98%
Sinonimo/i:
2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt monohydrate
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2SO3Na · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.57
Beilstein:
5649202
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
292 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
sulfonic acid
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)CCCl
InChI
1S/C2H5ClO3S.Na.H2O/c3-1-2-7(4,5)6;;/h1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
OSEJMOGPHHVJJG-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Sodium 2-chloroethanesulfonate monohydrate was used as sulfoethylating agent in the preparation of sulfoethyl cellulose.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis and characterization of low sulfoethylated cellulose.
Zhang K, et al.
Carbohydrate Polymers, 83(2), 616-622 (2011)