Documenti fondamentali
157392
Sigma-Aldrich
Heptafluorobutyric anhydride
98%
Sinonimo/i:
HFAA, HFBA, Perfluorobutyric anhydride
About This Item
Formula condensata:
(CF3CF2CF2CO)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.06
Beilstein:
856036
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.287 (lit.)
P. ebollizione
108-110 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F14O3/c9-3(10,5(13,14)7(17,18)19)1(23)25-2(24)4(11,12)6(15,16)8(20,21)22
UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)