Documenti
15515
Sigma-Aldrich
N-Boc-nortropinone
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
8-Boc-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H19NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
70-74 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H]2CC[C@@H]1CC(=O)C2
InChI
1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-4-5-9(13)7-10(14)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+
MENILFUADYEXNU-DTORHVGOSA-N
Applicazioni
N-Boc-nortropinone was used in the preparation of bicyclic vinyl boronate.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Ghosh S, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 84(4), 555-560 (2006)