Documenti fondamentali
15471
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(4-Cl)-OH
≥96.0%
Sinonimo/i:
Boc-4-chloro-D-phenylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18ClNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.75
Beilstein:
5381988
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96.0%
Attività ottica
[α]20/D −26±2°, c = 1% in ethyl acetate
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
~110 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
BETBOAZCLSJOBQ-LLVKDONJSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)