Documenti fondamentali
15446
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Leu-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Sinonimo/i:
Boc-N-methyl-L-leucine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH(COOH)N(CH3)COOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.32
Beilstein:
2373250
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −36±2°, c = 1% in methylene chloride
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-8(2)7-9(10(14)15)13(6)11(16)17-12(3,4)5/h8-9H,7H2,1-6H3,(H,14,15)/t9-/m0/s1
YXJFAOXATCRIKU-VIFPVBQESA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)