152153
2-Formylphenoxyacetic acid
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
129.5-132 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)COc1ccccc1C=O
InChI
1S/C9H8O4/c10-5-7-3-1-2-4-8(7)13-6-9(11)12/h1-5H,6H2,(H,11,12)
ANWMNLAAFDCKMT-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?