151564
5-Hydroxydopamine hydrochloride
98%
Sinonimo/i:
3,4,5-Trihydroxyphenethylamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
218-220 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl.NCCc1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-2-1-5-3-6(10)8(12)7(11)4-5;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H
WSZSSLCEWCKAKU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)