15145
(−)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine hydrochloride
≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
(−)-Bis[(S)-α-methylbenzyl]amine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (AT)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −73±2°, c = 3% in ethanol
Punto di fusione
~260 °C
Stringa SMILE
Cl.C[C@H](N[C@@H](C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H19N.ClH/c1-13(15-9-5-3-6-10-15)17-14(2)16-11-7-4-8-12-16;/h3-14,17H,1-2H3;1H/t13-,14-;/m0./s1
ZBQCLJZOKDRAOW-IODNYQNNSA-N
Applicazioni
- To prepare phosphoramidite (Feringa) ligand named (R)-2,2′-binaphthoyl-(S,S)-di-(1-phenylethyl)aminoylphosphine.
- As a chiral amphiphilic cation to encapsulate polyoxometalates, which act as supramolecular assemblies employed in the asymmetric oxidation of sulfides.
- As a chiral shift agent in the determination of enantiomeric purity of tris(tetrachlorobenzenediolato) phosphate(V) anion using 31P NMR.
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?