Documenti fondamentali
151289
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride
97%
Sinonimo/i:
5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(Cl)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.45
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.507 (lit.)
Densità
1.745 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C7H3BrClF3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
XGOCKBMEZPNDPJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride may be used in chemical synthesis studies.
Pittogrammi
Environment
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)