Documenti fondamentali
15072
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OtBu)-OSu
≥98.0% (C/N)
Sinonimo/i:
Boc-L-aspartic acid 4-tert-butyl 1-(hydroxysuccinimide) ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H26N2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.40
Beilstein:
5361818
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (C/N)
Attività ottica
[α]20/D −27±1°, c = 1% in dioxane
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
98-102 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C17H26N2O8/c1-16(2,3)25-13(22)9-10(18-15(24)26-17(4,5)6)14(23)27-19-11(20)7-8-12(19)21/h10H,7-9H2,1-6H3,(H,18,24)/t10-/m0/s1
PIITZDSTZQZNQH-JTQLQIEISA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)