Documenti fondamentali
15043
Sigma-Aldrich
Boc-D-Homophe-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(R)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric acid, Boc-D-homophenylalanine
Scegli un formato
5 G
452,00 €
452,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
452,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.33
Beilstein:
3653505
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
452,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D -6.5±1.0°, c = 2 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-15(2,3)20-14(19)16-12(13(17)18)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
MCODLPJUFHPVQP-GFCCVEGCSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)