Documenti fondamentali
15040
Sigma-Aldrich
Boc-β-(3-benzothienyl)-Ala-OH
≥96.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-3-(3-benzothienyl)-L-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H19NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.39
Beilstein:
7081201
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (TLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1csc2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C16H19NO4S/c1-16(2,3)21-15(20)17-12(14(18)19)8-10-9-22-13-7-5-4-6-11(10)13/h4-7,9,12H,8H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t12-/m0/s1
MURVSBJYXHTRJQ-LBPRGKRZSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sanne Boersma et al.
Cell, 183(7), 1930-1945 (2020-11-15)
RNA viruses are among the most prevalent pathogens and are a major burden on society. Although RNA viruses have been studied extensively, little is known about the processes that occur during the first several hours of infection because of a