Documenti
14976
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homothr(Bzl)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(3R,4R)-4-Benzyloxy-3-(Boc-amino)pentanoic acid, Boc-O-benzyl-L-β-homothreonine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H25NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.38
Beilstein:
8428223
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
Boc-β-Homothr(Bzl)-OH, ≥98.0% (TLC)
Saggio
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
solid
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
C[C@@H](OCc1ccccc1)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H25NO5/c1-12(22-11-13-8-6-5-7-9-13)14(10-15(19)20)18-16(21)23-17(2,3)4/h5-9,12,14H,10-11H2,1-4H3,(H,18,21)(H,19,20)/t12-,14-/m1/s1
FYZBABHQLFFCHH-TZMCWYRMSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3