149233
2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one
95%
Sinonimo/i:
Phorone, sym-Diisopropylideneacetone
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.8 (vs air)
Tensione di vapore
0.38 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 42 °C)
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. eboll.
198-199 °C (lit.)
Punto di fusione
23-26 °C (lit.)
Densità
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(C)=C\C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C9H14O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h5-6H,1-4H3
MTZWHHIREPJPTG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup