147893
α,α,α-Trichlorotoluene
98%
Sinonimo/i:
(Trichloromethyl)benzene, Benzotrichloride
Prodotti consigliati
Densità del vapore
6.77 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
411 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.557 (lit.)
P. ebollizione
219-223 °C/760 mmHg (lit.)
90-91 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−7.5-−7 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble
benzene: soluble
diethyl ether: soluble
organic solvents: soluble
water: insoluble
Densità
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
XEMRAKSQROQPBR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?