Documenti fondamentali
14766
Sigma-Aldrich
2-[2-(Boc-amino)ethoxy]ethoxyacetic acid (dicyclohexylammonium) salt
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H21NO6 · C12H23N
Numero CAS:
Peso molecolare:
444.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (TLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C11H21NO6/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-11(2,3)18-10(15)12-4-5-16-6-7-17-8-9(13)14/h11-13H,1-10H2;4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
SWUXEYKTUQROOO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.