141437
4,7-Dichloroquinoline
≥99%
Saggio
≥99%
Stato
solid
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to greenish-yellow
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccc2c(Cl)ccnc2c1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
HXEWMTXDBOQQKO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)