139130
Methyl 2-chloropropionate
97%
Sinonimo/i:
(±)-Methyl 2-chloropropionate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.22 (vs air)
Tensione di vapore
5.25 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Limite di esplosione
19 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.417 (lit.)
P. ebollizione
132-133 °C (lit.)
Densità
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)Cl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?