13815
1-Benzylpiperazine
≥97.0% (GC)
Saggio
≥97.0% (GC)
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Indice di rifrazione
n20/D 1.547 (lit.)
n20/D 1.547
Punto di fusione
17-20 °C
Densità
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
C1CN(CCN1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c1-2-4-11(5-3-1)10-13-8-6-12-7-9-13/h1-5,12H,6-10H2
IQXXEPZFOOTTBA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Htr2a(29595) , Htr2c(25187)
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
253.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
123 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?