Documenti fondamentali
137685
Sigma-Aldrich
2-Bromoethyl acetate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3COOCH2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.00
Beilstein:
1743110
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Impurezze
<3% acetic anhydride
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. ebollizione
159 °C (lit.)
Punto di fusione
−14-−13.8 °C (lit.)
Densità
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
CC(=O)OCCBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-4(6)7-3-2-5/h2-3H2,1H3
RGHQKFQZGLKBCF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromoethyl acetate was used as alkylating reagent during asymmetric total synthesis of (+)-1-deoxylycorine and (+)-lycorine[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Takuya Uto et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(31), 20669-20677 (2018-07-31)
Chitin is a promising biomass resource and has high potential for industrial applications owing to its huge annual production in nature. However, it exhibits poor processability and solubility due to its very stable and crystalline character. Recently, ionic liquids (ILs)
The first asymmetric total syntheses of (+)-lycorine and (+)-1-deoxylycorine.
Schultz AG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(26), 6210-6219 (1996)