Documenti fondamentali
132276
Sigma-Aldrich
Undecylenic aldehyde
95%
Sinonimo/i:
10-Undecenal
About This Item
Formula condensata:
H2C=CH(CH2)8CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4427 (lit.)
P. ebollizione
98-100 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,11H,1,3-10H2
OFHHDSQXFXLTKC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Decanale ≥98% (GC), liquid
Sigma-Aldrich
D7384
Decanale
Hexanal 98%
Sigma-Aldrich
115606
Hexanal
Shigeru Kobayashi et al.
Carbohydrate research, 337(11), 1047-1053 (2002-06-01)
The 6-O-mesyl derivative of phenyl 1-thio-beta-D-glucopyranoside was prepared from D-glucose as a synthetic equivalent of a 6-deoxy-hexosyl donor. Racemic methyl 11-hydroxytetradecanoate (methyl convolvulinolate) was synthesized by Grignard reaction of propylmagnesium bromide with 10-undecenal followed by hydroboration. Both intermediates were coupled
Synthesis of new mono and bis amides projected as potential histone deacetylase (HDAC) inhibitors.
Terracciano S, et al.
Tetrahedron, 66(13), 2520-2528 (2010)
Articoli
Explore methods for molecular monolayers on silicon surfaces, their properties, and applications in molecular electronics and sensing.