131407
1,2-Phenylenediacetic acid
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1ccccc1CC(O)=O
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
MMEDJBFVJUFIDD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?