Key Documents
130761
Sigma-Aldrich
(3′-Nitropropiophenone)
98%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4COC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
98-101 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
nitro
Stringa SMILE
CCC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO3/c1-2-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
VSPOTMOYDHRALZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3′-Nitropropiophenone was used to study the FTIR and FT Raman spectra in the regions 3500-100 cm(-1).
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P Udhayakala et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 75(2), 567-573 (2009-12-25)
The FTIR and FT Raman spectra of 3'-chloropropiophenone and 3'-nitropropiophenone have been recorded in the regions 4000-400 and 3500-100 cm(-1) respectively. The optimized geometry, frequency and intensity of the vibrational bands of 3'-chloropropiophenone and 3'-nitropropiophenone were obtained by ab initio