Documenti fondamentali
130400
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trichlorotrifluoroethane
99%
Sinonimo/i:
CFC-113a
About This Item
Formula condensata:
Cl3CCF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.38
Beilstein:
1699455
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Tensione di vapore
5.8 psi ( 20 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3599 (lit.)
P. ebollizione
46 °C (lit.)
Punto di fusione
13-14 °C (lit.)
Densità
1.579 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(Cl)(Cl)Cl
Applicazioni
Please view www.aldrich.com/epaods regarding the EPA′s request for application information of Ozone Depleting Substances
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ozone 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)