Documenti fondamentali
129186
Sigma-Aldrich
1,4-Hexadiene, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
64-66 °C (lit.)
Densità
0.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC=CCC=C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4,6H,1,5H2,2H3
PRBHEGAFLDMLAL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,4-Hexadiene was used to prepare OH-adducts[1].
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mohamad Al-Sheikhly et al.
Environmental science & technology, 40(9), 3082-3088 (2006-05-25)
Pulse radiolysis with spectrophotometric and conductometric detection was utilized to study the formation and reactions of radicals from benzene and dienes in aqueous solutions. The benzene OH adduct, *C6H6OH, reacts with O2 (k = 3 x 10(8) L mol(-1) s(-1))
A versatile hexadiene synthesis by decarboxylative sp(3)-sp(3) coupling/cope rearrangement.
Shelli R Waetzig et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(30), 4977-4980 (2006-07-05)
Hexadiene.
American Industrial Hygiene Association journal, 43(1), B89-B90 (1982-01-01)