128791
5-Quinolinol
99%
Sinonimo/i:
5-Hydroxyquinoline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
223-226 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cccc2ncccc12
InChI
1S/C9H7NO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10-8/h1-6,11H
GYESAYHWISMZOK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?