Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 144,00 € |
Informazioni su questo articolo
144,00 €
vapor density
5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.01 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
liquid
contains
~0.001% hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
impurities
<250 mg/kg free acid (as methycrylic acid) (T)
refractive index
n20/D 1.453
bp
67 °C/3.5 mmHg (lit.)
density
1.071 g/mL at 20 °C, 1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCO
InChI
1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3
InChI key
WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay 97% | assay 98% |
| density 1.071 g/mL at 20 °C, 1.073 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.073 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.073 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.051 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 67 °C/3.5 mmHg (lit.) | bp 67 °C/3.5 mmHg (lit.) | bp 67 °C/3.5 mmHg (lit.) | bp 98-100 °C/5 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.453 | refractive index n20/D 1.453 (lit.) | refractive index n20/D 1.453 (lit.) | refractive index n20/D 1.454 (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| vapor density 5 (vs air) | vapor density 5 (vs air) | vapor density 5 (vs air) | vapor density >1 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Hydroxyethyl methacrylate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
222.8 °F - closed cup
flash_point_c
106 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?