Documenti fondamentali
12688
Sigma-Aldrich
Boc-D-Nva-OH
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(R)-2-(Boc-amino)pentanoic acid, Boc-D-norvaline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.26
Beilstein:
5260625
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (TLC)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-5-6-7(8(12)13)11-9(14)15-10(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m1/s1
INWOAUUPYIXDHN-SSDOTTSWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)