Documenti fondamentali
126845
Sigma-Aldrich
N,N′-Diethyl-2-butene-1,4-diamine
95%
Sinonimo/i:
N ,N ′-Diethyl-2-butene-1,4-diamine
About This Item
Formula condensata:
C2H5NHCH2CH=CHCH2NHC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4587 (lit.)
P. eboll.
80-83 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCNC\C=C\CNCC
InChI
1S/C8H18N2/c1-3-9-7-5-6-8-10-4-2/h5-6,9-10H,3-4,7-8H2,1-2H3/b6-5+
YWWSWEIXJXYQJB-AATRIKPKSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
74 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)