Documenti fondamentali
124311
Sigma-Aldrich
sec-Butyl sulfide
98%
Sinonimo/i:
Di-sec-butyl sulfide
Scegli un formato
25 G
430,00 €
430,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
430,00 €
About This Item
Formula condensata:
[C2H5CH(CH3)]2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
430,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
165 °C (lit.)
Densità
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
CCC(C)SC(C)CC
InChI
1S/C8H18S/c1-5-7(3)9-8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
IEBAOPMEYUWQPD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
sec-Butyl sulfide was used in the determination of dialkyl sulfides using novel micropacked column prepared from the slurry of bis[1,2-bis(4-n-undecyloxyphenyl)ethane-1,2-dithiolene]nickel(II) coated on chromosorb W by micropacked gas chromatography[1].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Chiann-Tyng Chou et al.
Journal of chromatography. A, 1043(2), 255-263 (2004-08-28)
The preparation and mesomorphic properties of a substituted bis(dithiolene)nickel complex derived from 4, 4'-dimethoxybenzil are reported. The phase transition temperatures were based on data obtained by polarized light microscopy and differential scanning calorimetry. The mesogenic phase existed over the temperature