157384
Phenanthridine
98%
Sinonimo/i:
Benzo[c]quinoline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
P. eboll.
349 °C/769 mmHg (lit.)
Punto di fusione
104-107 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)cnc3ccccc23
InChI
1S/C13H9N/c1-2-6-11-10(5-1)9-14-13-8-4-3-7-12(11)13/h1-9H
RDOWQLZANAYVLL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Used in the study of ecotoxicity.
- Used in rotational spectroscopic investigations and radio astronomical searches.
- Used as a dye in biological and chemical sensors.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves