12348
(R)-1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(R)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +83±2°, c = 1.5% in chloroform
Purezza ottica
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
Punto di fusione
96-99 °C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H]1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)/t8-/m1/s1
HMBHAQMOBKLWRX-MRVPVSSYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?