123358
1-Chloro-2-methylpropene
98%
Sinonimo/i:
Isocrotyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
68 °C (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(C)=C\Cl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
KWISWUFGPUHDRY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-1 °C - closed cup