Documenti fondamentali
122025
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-thioxo-4-oxazolidinone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
39-41 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thiocarbamate
Stringa SMILE
CCN1C(=O)COC1=S
InChI
1S/C5H7NO2S/c1-2-6-4(7)3-8-5(6)9/h2-3H2,1H3
ZILKBTSQUZJHOI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Ethyl-2-thioxo-4-oxazolidinone may be used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)