Documenti fondamentali
119288
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(cycloheptatriene)molybdenum(0)
98%
About This Item
Formula condensata:
C7H8Mo(CO)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.11
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Punto di fusione
100-101 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1C=CC=CC=C1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)