Key Documents
11927
Sigma-Aldrich
2-Chloropropionaldehyde dimethyl acetal
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥96.0% (GC)
Sinonimo/i:
Cl-PADMA, 2-Chloro-1,1-dimethoxypropane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.59
Beilstein:
5422299
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Grado
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Saggio
≥96.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
Wacker Chemie AG
P. eboll.
126-127 °C (lit.)
Densità
1.059 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(OC)C(C)Cl
Altre note
prices for bulk quantities on request
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)