Documenti fondamentali
119261
Sigma-Aldrich
(Bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene)tetracarbonylmolybdenum(0)
95%
Sinonimo/i:
(Norbornadiene)tetracarbonylmolybdenum, Bicyclo[2.2.1]heptadienemolybdenum tetracarbonyl, Tetracarbonyl(2,5-norbornadiene)molybdenum
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H8MoO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Punto di fusione
79-81 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1C2C=CC1C=C2
InChI
1S/C7H8.4CO.Mo/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;4*1-2;/h1-4,6-7H,5H2;;;;;
UZHYHBPCAGKHGZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The product may be used to modify multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) paste electrode with tetracarbonylmolybdenum for the determination of Cu(II) by square wave anodic stripping voltammetry. [1][2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Square wave anodic stripping voltammetry of copper (II) at a MWCNT paste electrode modified with a tetracarbonylmolybdenum (0) nanocomposite.
Saidin MI, et al.
Microchimica Acta, 183.4, 1441-1448 (2016)
Unusual coordination of tetrylenes to molybdenum carbonyl fragments.
Lips F, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50.42, 5561-5564 (2014)