Documenti fondamentali
118362
Sigma-Aldrich
cis-1,3-Dimethylcyclohexane
99%
About This Item
Formula condensata:
C6H10(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Tensione di vapore
40.5 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
583 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
120 °C (lit.)
Densità
0.784 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCC[C@H](C)C1
InChI
1S/C8H16/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8+
SGVUHPSBDNVHKL-OCAPTIKFSA-N
Descrizione generale
cis-1,3-Dimethylcyclohexane undergoes ring opening reaction via dicarbene mechanism in the presence of iridium catalyst supported on SiO2[1].
Applicazioni
cis-1,3-Dimethylcyclohexane was used to study the transport and structural phase dynamics exhibited by mixed hydrocarbon multilayer assemblies[2].
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Surface-mediated segregation and transport processes in mixed hydrocarbon multilayer assemblies.
Bishop AR, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 104(4), 747-753 (2000)
Ring opening of 1, 2-and 1, 3-dimethylcyclohexane on iridium catalysts.
Do PT, et al.
J. Catal., 238(2), 477-488 (2006)